Kluczowe dokumenty
SAB1300668
Sigma-Aldrich
Anti-SULT2A (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Alcohol sulfotransferase, Anti-DHEA-ST, Anti-HST, Anti-Hydroxysteroid Sulfotransferase, Dehydroepiandrosterone sulfotransferase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SULT2A(6822)
Opis ogólny
Jedną z głównych ról sulfotransferaz (ST) w metabolizmie leków i związków endogennych jest przekształcanie tych substancji w bardziej hydrofilowe, rozpuszczalne w wodzie koniugaty siarczanowe, które mogą być łatwo wydalane. Sulfacja może również odgrywać rolę regulacyjną dla wielu związków endogennych, takich jak steroidy i neuroprzekaźniki, zmieniając właściwości biologiczne tych związków. Otterness i wsp. (1992), Kong i wsp. (1992) oraz Comer i wsp. (1993) donieśli o sklonowaniu cDNA kodującego wątrobową sulfotransferazę dehydroepiandrosteronu (DHEA). Przewidywane białko ma 285 aminokwasów. Chociaż analiza Northern blot ludzkiego RNA wątroby wykryła transkrypty o 3 różnych rozmiarach, analiza Southern blot ludzkiego DNA sugeruje, że tylko 1 gen jest obecny w genomie. Gen ten odgrywa ważną rolę w siarczanowaniu zarówno kwasów żółciowych, jak i steroidów w wątrobie i nadnerczach. Ludzka nadnerczowa forma tego enzymu jest fizycznie, immunologicznie i kinetycznie podobna, być może identyczna, do formy wątrobowej. Siarczan dehydroepiandrosteronu jest ilościowo jednym z głównych steroidów wydzielanych z kory nadnerczy.
Immunogen
SULT2A (NP_003158, 9-46)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego SULT2A.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)