Kluczowe dokumenty
SAB1300667
Sigma-Aldrich
Anti-SULT4A1b (C-Term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BRSTL1, Anti-Brain sulfotransferase-like protein 1, Anti-HBR-STL, Anti-HBR-STL-1, Nervous system sulfotransferase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Enzymy sulfotransferazy katalizują koniugację siarczanów wielu hormonów, neuroprzekaźników, leków i związków ksenobiotycznych. Te enzymy cytozolowe różnią się rozmieszczeniem w tkankach i specyficznością substratową. Struktura genu (liczba i długość eksonów) jest podobna wśród członków rodziny. SULT4A1b ulega selektywnej ekspresji w tkance mózgowej. Izoforma b zawiera alternatywny segment, w porównaniu do izoformy a, który powoduje przesunięcie ramki. Powstałe białko (izoforma b) ma wyraźny i krótszy C-koniec w porównaniu do izoformy a.
Immunogen
SULT4A1B (NP_795343, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końca ludzkiego SULT4A1b.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)