Kluczowe dokumenty
SAB1300649
Sigma-Aldrich
Anti-ADPRH (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADPRH(141)
Opis ogólny
Hydrolaza ADP-rybozyloargininy (ADPRH) jest częścią rodziny genów ADP-rybozylohydrolazy (ARH).
Immunogen
ADPRH (ARHY_HUMAN, 315-350)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego ADPRH.
Działania biochem./fizjol.
Hydrolaza ADP-rybozyloargininy (ADPRH) katalizuje usuwanie mono-ADP-rybozy z reszt argininowych białek w cyklu ADP-rybozylacji. W przeciwieństwie do enzymów szczurzych i mysich, które wymagają DTT do maksymalnej aktywności, ludzki enzym jest niezależny od DTT.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cloning, expression, purification and crystallization as well as X-ray fluorescence and preliminary X-ray diffraction analyses of human ADP-ribosylhydrolase 1.
kernstock S
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications (2009)
The family of toxin-related ecto-ADP-ribosyltransferases in humans and the mouse.
Glowacki G
Protein Science (2002)