Kluczowe dokumenty
SAB1300627
Sigma-Aldrich
Anti-NCAPH2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NCAPH2, Anti-Non-SMC condensin II complex, Anti-Subunit H2, kleisin β isoform 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCAPH2(29781)
Opis ogólny
Strukturalna konserwacja chromosomów (SMC) i białka kondensynowe inne niż SMC łączą się w kompleksy, które są zaangażowane w proces kondensacji chromosomów. Kluczowym warunkiem wstępnym dokładnej segregacji replikowanych chromatyd siostrzanych jest kondensacja chromosomów do formy możliwej do zarządzania przed metafazą. Kompleks kondensyny I składa się z dwóch podjednostek SMC, SMC2 i SMC4, oraz trzech podjednostek innych niż SMC, CAP-H, CAP-G i CAP-D2. Alternatywny kompleks, kompleks kondensyny II, zawiera alternatywne podjednostki nie-SMC, CAP-G2, CAP-H2 i CAP-D3. CAP-H2 jest również znany jako Non-SMC condensin II complex, subunit H2 (NCAPH2) lub kleisin beta isoform 2. Trzy podjednostki non-SMC w kompleksach kondensacyjnych tworzą podkompleks regulacyjny, który jest wymagany do aktywacji ATPaz SMC i promowania specyficznego dla mitozy wiązania chromatyny holokompleksu. Dokładne indywidualne funkcje każdego białka nie-SMC w aktywacji pozostają do ustalenia.
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q9BUT3 został połączony z Q6IBW4. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
NCAPH2 (NP_689512, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z centralnego regionu ludzkiego NCAPH2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)