Kluczowe dokumenty
SAB1300587
Sigma-Aldrich
Anti-BCCIP (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BCCIP, Anti-BRCA2 and Cip1/p21 interacting protein, Anti-Splice variant α, Anti-TOK-1α, BRCA2 and CDKN1A interacting protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCCIP(56647)
Opis ogólny
BCCIP został wyizolowany na podstawie jego interakcji z białkami BRCA2 i p21. Jest to ewolucyjnie konserwowane białko jądrowe z wieloma oddziałującymi domenami. N-końcowa połowa ma umiarkowaną homologię z regionami kalmoduliny i kalpainy M, co sugeruje, że może również wiązać wapń. Badania funkcjonalne wskazują, że białko to może być ważnym kofaktorem dla BRCA2 w supresji nowotworów i modulatorem aktywności kinazy CDK2 poprzez p21.
Immunogen
BCCIP (NP_510869, 263-302)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego BCCIP.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)