Key Documents
SAB1300586
Sigma-Aldrich
Anti-NAP1L1 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HNRP, Anti-NAP-1-related protein, Anti-NAP1L1, Anti-NRP, Anti-Nucleosome assembly protein 1-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAP1L1(4673)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NAP1L1 is a member of the nucleosome assembly protein (NAP) family. This protein participates in DNA replication and may play a role in modulating chromatin formation and contribute to the regulation of cell proliferation.
Immunogen
NAP1L1 (NP_004528, 1-30)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human NAP1L1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.