Kluczowe dokumenty
SAB1300583
Sigma-Aldrich
Anti-FUBP3 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FUBP3, Anti-FUSE-binding protein 3, Anti-Far upstream element-binding protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUBP3(8939)
Opis ogólny
Białka FUBP, FUBP2 i FUBP3 wiążące się z elementem far upstream obejmują rodzinę jednoniciowych białek wiążących DNA, które posiadają wszystkie ogólne cechy bardziej konwencjonalnych czynników transkrypcyjnych. Każde z białek FUBP wiąże się z pojedynczą, specyficzną dla sekwencji nicią elementu far upstream (FUSE; pierwotnie zidentyfikowanego przed c-myc) i każde z nich posiada silne domeny aktywacyjne, gdy są połączone z domeną wiążącą DNA GAL4 i testowane przez przejściową transfekcję. Stwierdzono również, że białka te wiążą RNA i uczestniczą w różnych etapach przetwarzania, transportu lub katabolizmu RNA.
Immunogen
FUBP3 (XP_001128545, 248-282)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z centralnego regionu ludzkiego FUBP3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weirui Ma et al.
Cell, 175(6), 1492-1506 (2018-11-20)
Approximately half of human genes generate mRNAs with alternative 3' untranslated regions (3'UTRs). Through 3'UTR-mediated protein-protein interactions, alternative 3'UTRs enable multi-functionality of proteins with identical amino acid sequence. While studying how information on protein features is transferred from 3'UTRs to