Kluczowe dokumenty
SAB1300566
Sigma-Aldrich
Anti-SIGLEC7 (D-siglec) (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGLEC7(27036)
Opis ogólny
SIGLEC są członkami nadrodziny immunoglobulin, które ulegają ekspresji na powierzchni komórek. Większość SIGLEC ma jeden lub więcej cytoplazmatycznych motywów hamujących opartych na tyrozynie receptora immunologicznego (ITIM). SIGLEC są zwykle wyrażane na komórkach wrodzonego układu odpornościowego, z wyjątkiem SIGLEC6 wyrażanego przez komórki B. Analiza sekwencji wykazała, że 697-aminokwasowe białko SIGLEC10 zawiera peptyd sygnałowy, N-końcową domenę Ig podobną do zestawu V i cztery domeny Ig podobne do zestawu C2, pięć potencjalnych miejsc glikozylacji związanych z N, region transbłonowy i 126-rezydukcyjny ogon cytoplazmatyczny z 3 domniemanymi motywami ITIM. Analiza Northern blot wykryła główny 3,0-kb transkrypt SIGLEC10, z najwyższymi poziomami w śledzionie, węzłach chłonnych, leukocytach krwi i wyrostku robaczkowym. Niewielką ekspresję lub jej brak zaobserwowano w trzustce, tarczycy i jądrach. Analiza cytometrii przepływowej wykazała specyficzną dla eozynofilów ekspresję SIGLEC10, ale na niższym poziomie niż w przypadku SIGLEC8. Ekspresję wykryto również na monocytach i populacji limfocytów CD16-dodatnich/CD56-ujemnych podobnych do naturalnych zabójców. Po poddaniu działaniu sialidazy, która jest niezbędna do zdemaskowania miejsca wiążącego kwas sialowy na SIGLEC oddziałujących z kwasami sialowymi na powierzchni komórek, komórki wyrażające SIGLEC10 wiązały się z krwinkami czerwonymi. Analiza immunoprecypitacji wykazała ekspresję monomerycznego białka o masie 100-120 kD, wyższej niż przewidywana masa cząsteczkowa, co sugeruje, że SIGLEC10 jest glikozylowany. To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego SIGLEC7.
Immunogen
SIGLEC7 (AAF12759, 10-46)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego SIGLEC7.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)