Kluczowe dokumenty
SAB1300559
Sigma-Aldrich
Anti-GJA4 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJA4(2701)
Opis ogólny
Złącza szczelinowe umożliwiają bezpośrednie przejście między komórkami małych cząsteczek cytoplazmatycznych, w tym jonów, pośrednich produktów metabolizmu i drugich przekaźników, a tym samym pośredniczą w komunikacji międzykomórkowej. Kanały połączeń szczelinowych składają się z podjednostek białka koneksyny kodowanych przez rodzinę wielu genów. Erythrokeratodermia variabilis (EKV) jest autosomalnym dominującym zaburzeniem rogowacenia charakteryzującym się migrującymi zmianami rumieniowymi i utrwalonymi blaszkami rogowymi. Mutacje w genie GJB3 zostały zgłoszone w niektórych, ale nie we wszystkich rodzinach, chociaż postuluje się, że brak koneksyny 30.3 może być kompensowany przez inne koneksyny.
Immunogen
GJA4 (307-342)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego GJA4.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)