Kluczowe dokumenty
SAB1300556
Sigma-Aldrich
Anti-NR6A1 (C-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GCNF, Anti-Germ cell nuclear factor, Anti-HGCNF, Anti-RTR, Retinoid receptor-related testis-specific receptor
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR6A1(2649)
Opis ogólny
NR6A1 has been shown to affect gene expression in embryogenesis and spermatogenesis and is essential for embryonic survival and normal development. Loss of NR6A1 causes embryonic lethality and disrupts normal somitogenesis as well as neural-tube and axis formation. NR6A1 binds as a homodimer to the DR0 DNA response element and has been shown to regulate transcription of genes including protamines 1 and 2 and Oct4. NR6A1 repression function has been shown to be mediated by interaction with the co-repressors N-COR and SMRT in the absence of ligand.
Immunogen
NR6A1 (NP_201591, 340-375)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NR6A1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)