Kluczowe dokumenty
SAB1300551
Sigma-Aldrich
Anti-ERAS (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-E-Ras, Anti-Embryonic stem cell-expressed Ras
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
indirect immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERAS(3266)
Opis ogólny
Białka Ras wiążą GDP/GTP i posiadają wewnętrzną aktywność GTPazy. Mutacje punktowe kilku aminokwasów ludzkiego RAS, w tym gly12, ala59 lub glu63, czynią białko konstytutywnie aktywnym. Ras ekspresjonowany przez embrionalne komórki macierzyste (ERAS) ma serynę, alaninę i asparaginę w pozycjach odpowiadających gli12, ala59 i glu63 ludzkiego RAS, co sugeruje, że jest konstytutywnie aktywny. Szlak PI3K (3-kinaza fosfoinozytydowa) jest ważny dla proliferacji, przeżycia i utrzymania pluripotencji w komórkach ES. Szlak PI3K jest aktywowany przez czynniki wzrostu i cytokiny, w tym insulinę i czynnik hamujący białaczkę. Oprócz tych egzogennych czynników, szlak PI3K jest endogennie aktywowany przez konstytutywnie aktywne białko z rodziny Ras - ERas (Ras ekspresjonowany przez komórki ES). Komórki ES pozbawione ERas zachowują pluripotencję, ale wykazują znacznie zmniejszony wzrost i nowotworowość, które można uratować poprzez ekspresję ERas cDNA lub aktywowaną 3-hydroksykinazę fosfatydyloinozytolu. Wydaje się, że transformujący onkogen ERAS jest ważny w nowotworowych właściwościach wzrostu komórek ES. To przeciwciało jest generowane przez króliki immunizowane syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego ERAS.
Immunogen
ERAS (NP_853510, 18-52)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego ERAS.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)