Kluczowe dokumenty
SAB1300505
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OIT3(L) antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LZP, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor], Liver-specific zona pellucida domain-containing protein
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
63CT2.5.3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OIT3(170392)
Opis ogólny
Specyficzne dla wątroby białko zawierające domenę ZP (OIT3) jest białkiem specyficznym dla wątroby, prawdopodobnie zaangażowanym w funkcję i rozwój komórek wątroby. Do produkcji tego przeciwciała monoklonalnego wykorzystano rekombinowane białko (duże) OIT3 ze znacznikiem GST.
Immunogen
OIT3 (NP_689848, GST Recombinant Protein (large))
Do produkcji tego przeciwciała monoklonalnego wykorzystano rekombinowane białko OIT3 (duże) ze znacznikiem GST.
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)