Kluczowe dokumenty
SAB1300501
Sigma-Aldrich
Anti-PPP6C (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PP6, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP6C(5537)
Opis ogólny
PPP6C należy do rodziny fosfataz PPP, podrodziny PP-V. Odwracalna fosforylacja białek na resztach serynowych i treoninowych jest ważnym wydarzeniem biochemicznym, które reguluje szeroką gamę procesów wewnątrzkomórkowych. Stan fosforylacji jest określany przez dobrze kontrolowaną równowagę aktywności kinaz białkowych specyficznych dla seryny/treoniny i fosfataz białkowych, w tym PPP6C. Poziomy ekspresji są najwyższe w jądrach, sercu i mięśniach szkieletowych, a najniższe w łożysku, płucach i nerkach. PPP6C może uzupełniać mutacje w genach S. cerevisiae Sit4 i S. pombe ppe1, wskazując, że PPP6C jest funkcjonalnym homologiem drożdżowych Sit4p i ppe1. Ponieważ Sit4p jest wymagany do przejścia G1 do S cyklu komórkowego, a ppe1 jest zaangażowany w kontrolę kształtu komórki i podział mitotyczny, sugeruje się, że PPP6C funkcjonuje w regulacji cyklu komórkowego.
Immunogen
PPP6C (NP_006238, 1-30)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego PPP6C.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng Tan et al.
Molecular cell, 68(2), 293-307 (2017-10-21)
Mitochondrial antiviral signaling platform protein (MAVS) acts as a central hub for RIG-I receptor proximal signal propagation. However, key components in the assembly of the MAVS mitochondrial platform that promote RIG-I mitochondrial localization and optimal activation are still largely undefined.