Kluczowe dokumenty
SAB1300493
Sigma-Aldrich
Anti-PTPδ (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRD(5789)
Opis ogólny
PTPdelta jest członkiem rodziny białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP). Wiadomo, że PTP są cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które regulują różne procesy komórkowe, w tym wzrost komórek, różnicowanie, cykl mitotyczny i transformację onkogenną. Ten PTP zawiera region zewnątrzkomórkowy, pojedynczy segment transbłonowy i dwie tandemowe wewnątrzcytoplazmatyczne domeny katalityczne, a zatem reprezentuje PTP typu receptorowego. Region zewnątrzkomórkowy tego białka składa się z trzech domen podobnych do Ig i ośmiu domen podobnych do fibronektyny typu III. Badania podobnych genów u piskląt i much sugerują, że rola tego PTP polega na promowaniu wzrostu neurytów i regulowaniu prowadzenia aksonów neuronów.
Immunogen
PTPDELTA (NP_002830, 1292-1326)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH w C-końcowym regionie ludzkiego PTPdelta.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)