Kluczowe dokumenty
SAB1300469
Sigma-Aldrich
Anti-DGKI (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DAG kinase ι, Anti-DGK-ι, Anti-Diacylglycerol kinase, ι, Anti-Diglyceride kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DGKI(9162)
Opis ogólny
DGKI (Diacylglycerol kinase iota) to małe, integralne białko błonowe należące do podrodziny kinaz diacyloglicerolowych typu IV. Jest ono zmapowane na chromosomie 7q32.3-q33. Członkowie rodziny DGK składają się z domeny katalitycznej i co najmniej dwóch regionów bogatych w cysteinę. U członków rodziny typu IV ma cztery powtórzenia ankyryny i domenę wiążącą PDZ na końcu karboksylowym.
DGKI jest członkiem podrodziny kinaz diacyloglicerolowych typu IV. Kinazy diacyloglicerolowe regulują wewnątrzkomórkowe stężenie diacyloglicerolu poprzez jego fosforylację, wytwarzając kwas fosfatydowy. Specyficzna rola enzymu kodowanego przez ten gen jest nieokreślona, jednak może on odgrywać kluczową rolę w produkcji kwasu fosfatydowego w siatkówce lub w recesywnych formach zwyrodnienia siatkówki.
Immunogen
DGKI (895-930)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego DGKI.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DGKI (C-term) produkowane u królików jest odpowiednie do immunohistochemii (1:50-1:100), pośredniego testu ELISA (1:1000) i western blot (1:100-1:500).
Działania biochem./fizjol.
DGKI (kinaza diacyloglicerolowa iota) jest głównie zaangażowana w utrzymanie wewnątrzkomórkowego stężenia diacyloglicerolu poprzez fosforylację innych lipidów oprócz DAG. Przewiduje się, że DGKI jest potencjalnym genem supresji nowotworów jelita grubego, a mutacje w DGKI są powiązane z czerniakiem.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Role of Chromosomal Instability and Epigenetics in Colorectal Cancers Lacking ??-Catenin/TCF Regulated Transcription
Wael M. Abdel-Rahman, et al.
Gastroenterology Research and Practice (2016)
Matthew K Topham et al.
Biochimica et biophysica acta, 1790(6), 416-424 (2009-04-15)
The mammalian diacylglycerol kinases (DGK) are a group of enzymes having important roles in regulating many biological processes. Both the product and the substrate of these enzymes, i.e. diacylglycerol and phosphatidic acid, are important lipid signalling molecules. Each DGK isoform