Merck
SAB1300465
Sigma-Aldrich
Anti-WNK1 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Lysine deficient 1, Anti-PRKWNK1, Anti-Protein kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... WNK1(65125)
Opis ogólny
The WNK1 gene encodes a cytoplasmic serine-threonine kinase expressed in distal nephron.[supplied by OMIM]
Immunogen
WNK1 (AAH21121, 148-183)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human WNK1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.