Kluczowe dokumenty
SAB1300453
Sigma-Aldrich
Anti-NEK1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NY-REN-55 antigen, Anti-NimA-related protein kinase 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase Nek1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK1(4750)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinazy białkowe to enzymy, które przenoszą grupę fosforanową z donora fosforanu, zazwyczaj fosforanu g ATP, na aminokwas akceptorowy w białku substratowym. Dzięki temu podstawowemu mechanizmowi kinazy białkowe pośredniczą w większości transdukcji sygnału w komórkach eukariotycznych, regulując metabolizm komórkowy, transkrypcję, progresję cyklu komórkowego, rearanżację cytoszkieletu i ruch komórek, apoptozę i różnicowanie. Z ponad 500 produktami genowymi, rodzina kinaz białkowych jest jedną z największych rodzin białek u eukariontów. Rodzina ta została sklasyfikowana w 8 głównych grupach w oparciu o porównanie sekwencji ich domen katalitycznych kinazy tyrozynowej (PTK) lub serynowo-treoninowej (STK). Grupa STE (homologi kinaz drożdżowych Sterile 7, 11, 20) składa się z 50 kinaz związanych z rodzinami kaskad kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAPK) (Ste7/MAP2K, Ste11/MAP3K i Ste20/MAP4K). Kaskady kinaz MAP, składające się z MAPK i jednej lub więcej kinaz regulatorowych (MAPKK), zostały najlepiej scharakteryzowane w szlaku odpowiedzi na feromony drożdży. Feromony wiążą się z receptorami na powierzchni komórek Ste i aktywują drożdżowy szlak MAPK.
Immunogen
NEK1 (NEK1_HUMAN, 1169-1206)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego NEK1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)