Kluczowe dokumenty
SAB1300412
Sigma-Aldrich
Anti-HS2ST1 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-2-O-sulfotransferase, Anti-2OST, Anti-HS2ST, Anti-HS2ST1, Anti-Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS2ST1(9653)
Opis ogólny
Enzymy biosyntetyzujące siarczan heparanu są kluczowymi składnikami w generowaniu niezliczonych różnych drobnych struktur siarczanu heparanu, które wykonują wiele czynności biologicznych. 2-O-sulfotransferaza siarczanu heparanu jest członkiem rodziny enzymów biosyntezy siarczanu heparanu. Ten członek rodziny przenosi siarczan do pozycji 2 reszty kwasu iduronowego siarczanu heparanu. Zakłócenie genu HS2ST1 spowodowało brak tworzenia się nerek u myszy embrionalnych typu knockout, co wskazuje, że brak tego enzymu może zakłócać sygnalizację wymaganą do tworzenia się nerek.
Immunogen
HS2ST1 (CAI19004, 21-55)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego HS2ST1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)