Kluczowe dokumenty
SAB1300394
Sigma-Aldrich
Anti-MARK4 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1860, Anti-MAP/microtubule affinity-regulating kinase 4, Anti-MAP/microtubule affinity-regulating kinase-like 1, Anti-MARKL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARK4(57787)
Opis ogólny
MARK4 zawiera N-końcową domenę kinazy serynowo-treoninowej, centralną domenę związaną z ubikwityną i C-końcową domenę kinazy związaną z KA1. Analiza RT-PCR wykrywa zwiększoną ekspresję genu dla MARK4 w prawie wszystkich klinicznych komórkach raka wątrobowokomórkowego. Analiza Northern blot ujawnia wszechobecną ekspresję 3,6-kb transkryptu, z najwyższą ekspresją w jądrach. Mikroskopia immunofluorescencyjna wykazuje jednorodną ekspresję cytoplazmatyczną. Testy tworzenia kolonii pokazują, że antysens MARK4 zmniejsza wzrost komórek SNU475. Sugeruje się, że MARK4 zapewnia komórkom przewagę wzrostu.
Immunogen
MARK4 (NP_11360, 15-45)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego MARK4.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olivier E Pardo et al.
EMBO reports, 17(4), 570-584 (2016-02-18)
Here, we show that miR-515-5p inhibits cancer cell migration and metastasis. RNA-seq analyses of both oestrogen receptor receptor-positive and receptor-negative breast cancer cells overexpressing miR-515-5p reveal down-regulation of NRAS, FZD4, CDC42BPA, PIK3C2B and MARK4 mRNAs. We demonstrate that miR-515-5p inhibits