Kluczowe dokumenty
SAB1300391
Sigma-Aldrich
Anti-ALPK1 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALPK1, Anti-LAK, Anti-Lymphocyte α-kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPK1(80216)
Opis ogólny
W przeciwieństwie do większości kinaz eukariotycznych, kinazy alfa, takie jak ALPK1, rozpoznają miejsca fosforylacji, w których otaczające peptydy mają konformację alfa-helikalną. Komórki nabłonkowe utrzymują spolaryzowaną strukturę w oparciu o selektywną maszynerię sortującą ładunki przemieszczające się do apikalnej lub basolateralnej domeny błonowej przy wyjściu z sieci trans-Golgiego. Alfa-kinaza 1 (ALPK1) jest składnikiem pęcherzyków wierzchołkowych przenoszących tratwę, pierwotnie zidentyfikowanych w pęcherzykach przenoszących związaną z tratwą sukrazę-izomaltazę (SI). Zaproponowano, że fosforylacja miozyny I przez ALPK1 jest niezbędna do wierzchołkowego transportu SI związanego z tratwą.
Immunogen
ALPK1 (NP_079420, 13-50)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego ALPK1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)