Kluczowe dokumenty
SAB1300358
Sigma-Aldrich
Anti-MTMR2 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTMR2(8898)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen MTMR2 koduje członka rodziny miotubularin, charakteryzującego się obecnością domeny fosfatazy. Mutacje w genie miotubularyny (MTM) powodują miopatię miotubularną sprzężoną z chromosomem X. Analiza Northern blot ujawnia, że 4-kb mRNA MTMR2 ulega wszechobecnej ekspresji. Mysi gen Mtmr2 koduje 643-aminokwasowe białko, które wykazuje 97% identyczności sekwencji z ludzkim białkiem. Mysz Mtmr2 defosforyluje 3-fosforan fosfatydyloinozytolu (PI3P) i 3,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu (PI3,5P2), najskuteczniej w neutralnym pH. Różni się to od aktywności miotubulariny, która działa tylko na PI3P. Analiza mutacji MTMR2 związanych z chorobą Charcota-Marie-Tootha typu 4B (CMT4B1) wykazuje znacznie zmniejszoną aktywność fosfatazy, co sugeruje, że aktywność ta ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nerwów obwodowych. Mutacje MTMR2 mogą prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania recyklingu błon neuronalnych, transportu błonowego oraz procesów endo- i egzocytarnych. Mutacje utraty funkcji w MTMR2 są związane z fenotypem CMT4B. MTMR2 wchodzi w interakcję z MTMR5, a mutacje w domenie cewki zwijanej MTMR2 lub MTMR5 znoszą tę interakcję. Poprzez tę interakcję MTMR5 promuje aktywność enzymatyczną MTMR2 i określa lokalizację subkomórkową.
Immunogen
MTMR2 (NP_003903, 7-35)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego MTMR2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)