Kluczowe dokumenty
SAB1300349
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Pcp2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Pcp-2, Anti-Pcp2, Anti-Protein PCD-5, Anti-Purkinje cell protein 2, Anti-Purkinje cell-specific protein L7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Pcp2(18545)
Opis ogólny
Pcp2 może funkcjonować jako specyficzny dla typu komórki modulator sygnalizacji komórkowej za pośrednictwem białka G. PCP2 (Purkinje cell protein 2) koduje białko należące do rodziny zawierającej domenę GoLoco. Pcp2 jest specyficznie zlokalizowane w móżdżku w komórkach Purkinjego i w komórkach dwubiegunowych siatkówki. Z analizy strukturalnej białka Pcp2 wiadomo, że zawiera ono dwa motywy GoLoco.
Immunogen
PCP2 (NP_032816, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu mysiego Pcp2.
Działania biochem./fizjol.
Pcp2 może służyć jako inhibitor dysocjacji nukleotydów guaninowych.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Retinal ON bipolar cells express a new PCP2 splice variant that accelerates the light response.
Xu Y, et al.
The Journal of Neuroscience, 28(36), 8873-8884 (2008)
G-protein alpha subunit interaction and guanine nucleotide dissociation inhibitor activity of the dual GoLoco motif protein PCP-2 (Purkinje cell protein-2).
Willard F S, et al.
Cellular Signalling, 18(8), 1226-1234 (2006)