Kluczowe dokumenty
SAB1300340
Sigma-Aldrich
Anti-ST13 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ST13(6767)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ST13 jest białkiem adaptorowym, które pośredniczy w łączeniu białek szoku cieplnego HSP70 i HSP90. Wykazano, że białko to bierze udział w procesie składania receptora glukokortykoidowego, który wymaga pomocy wielu molekularnych chaperonów. Ekspresja tego białka jest obniżona w tkance raka jelita grubego, co sugeruje, że jest kandydatem na supresor nowotworu.
Immunogen
ST13 (NP_003923, 55-90)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego ST13.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)