Kluczowe dokumenty
SAB1300334
Sigma-Aldrich
Anti-NRG3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Membrane-bound isoform [Precursor], Anti-NRG3, Anti-Pro-NRG3, Anti-Pro-neuregulin-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRG3(10718)
Opis ogólny
NRG3, który należy do rodziny neuregulin, jest bezpośrednim ligandem dla receptora kinazy tyrozynowej ERBB4. Wiązanie powoduje stymulowaną ligandem fosforylację tyrozyny i aktywację receptora. NRG3 nie wiąże się z receptorem EGF, ERBB2 lub ERBB3. Białko występuje jako białko błonowe typu I oraz jako proteolitycznie uwalniana rozpuszczalna forma czynnika wzrostu. Forma związana z błoną nie wydaje się być aktywna. NRG3 ulega wysokiej ekspresji w większości regionów mózgu z wyjątkiem ciała modzelowatego i ulega ekspresji na niższym poziomie w jądrach. Nie jest wykrywana w sercu, łożysku, płucach, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach, trzustce, śledzionie, grasicy, prostacie, jajniku, jelicie cienkim, okrężnicy i leukocytach krwi obwodowej. Domena cytoplazmatyczna NRG3 może być zaangażowana w regulację transportu i przetwarzania proteolitycznego. Regulacja przetwarzania proteolitycznego może obejmować początkową dimeryzację domeny wewnątrzkomórkowej.
Immunogen
NRG3 (NP_001010848, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego NRG3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)