Kluczowe dokumenty
SAB1300296
Sigma-Aldrich
Anti-FACL6 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LACS 6, Anti-Long-chain acyl-CoA synthetase 6, Anti-Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FACL6(23305)
Opis ogólny
FACL6 bierze udział w aktywacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych zarówno do syntezy lipidów komórkowych, jak i degradacji poprzez beta-oksydację. Odgrywa ważną rolę w metabolizmie kwasów tłuszczowych w mózgu, a wytwarzane acylo-CoA mogą być wykorzystywane wyłącznie do syntezy lipidów mózgowych. FACL6 ulega ekspresji głównie w prekursorach erytrocytów, w szczególności w retikulocytach, płodowych komórkach krwi wyprowadzonych z wątroby płodu, hemopoetycznych komórkach macierzystych z krwi pępowinowej, szpiku kostnego i mózgu. Ekspresja jest niska na wcześniejszych etapach rozwoju erytroidalnego, ale jest bardzo wysoka w retikulocytach. Białko to jest zaangażowane w zespół mielodysplastyczny (MDS) z bazofilią, ostrą białaczkę szpikową (AML) z eozynofilią i ostrą białaczkę eozynofilową (AEL). Charakteryzuje się translokacją chromosomalną t(5;12)(q31;p13), która obejmuje ETV6 i ACSL6.
Immunogen
FACL6 (ACSL6_HUMAN, 244-280)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym ze środkowego regionu ludzkiego FACL6.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)