Kluczowe dokumenty
SAB1300275
Sigma-Aldrich
Anti-ARL1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADP-ribosylation factor-like protein 1, Anti-ARL1
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARL1(400)
Opis ogólny
ARL1 należy do rodziny białek ARL (ADP-ribosylation factor-like), które są strukturalnie spokrewnione z czynnikami ADP-rybozylacji (ARF). Czynniki ARF, opisane jako aktywatory aktywności ADP-rybozylotransferazy toksyny cholery (CT), regulują wewnątrzkomórkowy ruch błon pęcherzykowych i stymulują izoformę fosfolipazy D (PLD). Chociaż początkowo uważano, że białka ARL nie aktywują CT ani PLD, późniejsze prace wykazały, że są one słabymi stymulatorami PLD i CT w sposób zależny od fosfolipidów.
Immunogen
ARL1 (NP_001168, 3-32)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego ARL1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)