Kluczowe dokumenty
SAB1300271
Sigma-Aldrich
Anti-Ufc1 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-UFC1, Anti-Ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1, Anti-Ufm1-conjugating enzyme 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UFC1(51506)
Opis ogólny
Różne modyfikatory potranslacyjne podobne do ubikwityny (UBL) mają decydujący wpływ na szlak degradacji białek. Te UBL są kowalencyjnie związane z większością białek docelowych poprzez kaskadę enzymatyczną analogiczną do ubikwitylacji, składającą się z enzymów E1 (aktywujących), E2 (sprzęgających) i E3 (ligujących). Ufc1 Należy do rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę i jest enzymem podobnym do E2, który tworzy związek pośredni z UFM1, nowym modyfikatorem fałdu ubikwityny, poprzez wiązanie tioestrowe.
Immunogen
UFC1 (NP_057490, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego Ufc1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)