Kluczowe dokumenty
SAB1300258
Sigma-Aldrich
Anti-USP11 (N-term N20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP11(8237)
Opis ogólny
Modification of target proteins by ubiquitin participates in a wide array of biological functions. Proteins destined for degradation or processing via the 26 S proteasome are coupled to multiple copies of ubiquitin. However, attachment of ubiquitin or ubiquitin-related molecules may also result in changes in subcellular distribution or modification of protein activity. An additional level of ubiquitin regulation, deubiquitination, is catalyzed by proteases called deubiquitinating enzymes, which fall into four distinct families. Ubiquitin C-terminal hydrolases, ubiquitin-specific processing proteases (USPs),1 OTU-domain ubiquitin-aldehyde-binding proteins, and Jab1/Pad1/MPN-domain-containing metallo-enzymes. Among these four families, USPs represent the most widespread and represented deubiquitinating enzymes across evolution. USPs tend to release ubiquitin from a conjugated protein. They display similar catalytic domains containing conserved Cys and His boxes but divergent N-terminal and occasionally C-terminal extensions, which are thought to function in substrate recognition, subcellular localization, and protein-protein interactions.
The previously assigned protein identifier Q8IUG6 has beenmerged into P51784. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
USP11 (UB11_HUMAN, 10-45)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human USP11.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)