Kluczowe dokumenty
SAB1300203
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Tlr6 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tlr6(21899)
Opis ogólny
TLR6, białko błonowe typu I należące do rodziny receptorów Toll-podobnych, uczestniczy we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na bakterie Gram-dodatnie i grzyby. Działa poprzez MyD88 i TRAF6, prowadząc do aktywacji NF-kappa-B, wydzielania cytokin i odpowiedzi zapalnej. Białko rozpoznaje lipopeptyd-2kD aktywujący makrofagi mikoplazmatyczne (MALP-2), rozpuszczalny czynnik gruźlicy (STF), rozpuszczalną w fenolu modulinę (PSM) i lipoproteinę A białka powierzchni zewnętrznej B.burgdorferi (OspA-L) współpracując z TLR2. Wiąże się z TLR2 poprzez ich odpowiednie domeny zewnątrzkomórkowe oraz z MyD88 poprzez ich odpowiednie domeny TIR. TLR6 jest wykrywany w monocytach, CD11c+ niedojrzałych komórkach dendrytycznych, plazmacytoidalnych komórkach pre-dendrytycznych i komórkach śródbłonka mikronaczyń skóry.
Immunogen
TLR6 (Q9EPW9, 738-774)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu mysiego TLR6.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M E Morgan et al.
Mucosal immunology, 7(5), 1266-1277 (2014-03-29)
T-helper 1 and 17 (Th1/Th17) responses are important in inflammatory bowel disease (IBD), and research indicates that Toll-like receptor 6 (TLR6) stimulation leads to Th17 cell development within the lung. The gastrointestinal tract, like the lung, is a mucosal surface