Kluczowe dokumenty
SAB1300200
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Tlr4 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Toll-like receptor 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tlr4(21898)
Opis ogólny
TLR4, białko błonowe typu I należące do rodziny receptorów Toll-podobnych, współpracuje z LY96 i CD14 w celu pośredniczenia we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na lipopolisacharyd bakteryjny (LPS). Działa poprzez MyD88, TIRAP i TRAF6, prowadząc do aktywacji NF-kappa-B, wydzielania cytokin i odpowiedzi zapalnej TLR4 Należy do receptora lipopolisacharydu (LPS), kompleksu wielobiałkowego zawierającego co najmniej CD14, LY96 i TLR. TLR4 wiąże się z LY96 poprzez domenę zewnątrzkomórkową oraz z MyD88 i TIRAP poprzez ich odpowiednie domeny TIR. Białko zawiera 19 powtórzeń bogatych w leucynę (LRR) i wykazuje wysoką ekspresję w sercu, śledzionie, płucach i mięśniach. Niższe poziomy występują w wątrobie i nerkach. Analizy między szczepami ujawniają, że TLR4 jest białkiem polimorficznym i że domena zewnątrzkomórkowa jest znacznie bardziej zmienna niż domena cytoplazmatyczna, która jest zmienna na C-końcu.
Immunogen
TLR4 (Q9QUK6, 786-822)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu mysiego TLR4.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)