Kluczowe dokumenty
SAB1300193
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH6A1 (C-term) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MMSDH, Malonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating]
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH6A1(4329)
Opis ogólny
ALDH6A1 należy do rodziny białek dehydrogenaz aldehydowych. Enzym ten odgrywa rolę w szlakach katabolicznych waliny i pirymidyny. Białko to jest mitochondrialną dehydrogenazą semialdehydu metylomalonianowego i katalizuje nieodwracalną oksydacyjną dekarboksylację semialdehydów malonianowego i metylomalonianowego do acetylo- i propionylo-CoA. Niedobór dehydrogenazy semialdehydu metylomalonianowego charakteryzuje się podwyższonym stężeniem beta-alaniny, kwasu 3-hydroksypropionowego i obu izomerów kwasów 3-aminowego i 3-hydroksyizomasłowego w kwasach organicznych moczu.
Immunogen
ALDH6A1 (NP_005580, 372-406)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego ALDH6A1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)