Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1300181
Sigma-Aldrich
Anti-SHB (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SH2 domain-containing adapter protein B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SHB(6461)
Opis ogólny
SHB jest białkiem adaptorowym, które reguluje kilka kaskad transdukcji sygnału poprzez łączenie aktywowanych receptorów z dalszymi składnikami sygnalizacyjnymi. Może odgrywać rolę w angiogenezie poprzez regulację sygnalizacji FGFR1, VEGFR2 i PDGFR. Może również odgrywać rolę w sygnalizacji receptora antygenu komórek T/TCR, sygnalizacji interleukiny-2, apoptozy i różnicowania komórek neuronalnych poprzez pośredniczenie w kaskadach sygnalizacyjnych indukowanych przez FGF i NGF, a także może regulować sygnalizację IRS1 i IRS2 w komórkach produkujących insulinę.
Immunogen
SHB (NP_003019, 240-275)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z regionu centralnego ludzkiego SHB.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)