Kluczowe dokumenty
SAB1300171
Sigma-Aldrich
Anti-SUV39H2 (C-term K375) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KMT1B, Anti-Suppressor of variegation 3-9 homolog 2
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUV39H2(79723)
Opis ogólny
SUV39H2 jest metylotransferazą histonową, która metyluje Lys-9 histonu H3 i słabo histonu H1 (in vitro). Metylacja H3 Lys-9 stanowi specyficzny znacznik dla epigenetycznej represji transkrypcji poprzez rekrutację białek HP1 do metylowanych histonów. SUV39H2 może uczestniczyć w regulacji organizacji chromatyny wyższego rzędu podczas spermatogenezy.
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q6I9Y3 został połączony z Q9H5I1. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
SUV39H2 (NP_078946, 305-340)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego SUV39H2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)