Kluczowe dokumenty
SAB1300150
Sigma-Aldrich
Anti-UBTD1 (C-term G195) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-UBTD1, Anti-Ubiquitin domain-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBTD1(80019)
Opis ogólny
UBTD1 zawiera domenę ubikwityny i wykazano, że wiąże się z p53 w komórkach. p53 jest powiązany ze szlakiem ubikwitynacji poprzez transkrypcyjną regulację czterech ligaz ubikwityny, MDM2, COP1, Siah1b i Pirh2. Rola UBTD1 nie została wyjaśniona, jednak wstępne dowody wskazują na potencjalną rolę w sygnalizacji p53.
Immunogen
UBTD1 (NP_079230, 185-222)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego UBTD1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)