Kluczowe dokumenty
SAB1300148
Sigma-Aldrich
Anti-GNMT (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Glycine N-methyltransferase
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNMT(27232)
Opis ogólny
N-metylotransferaza glicynowa (GNMT) katalizuje syntezę N-metyloglicyny (sarkozyny) z glicyny przy użyciu S-adenozylometioniny (AdoMet) jako donora metylu. GNMT działa jako enzym regulujący stosunek S-adenozylometioniny do S-adenozylohomocysteiny (AdoHcy) i uczestniczy w szlaku detoksykacji w komórkach wątroby.
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q5T8W2 został połączony z Q14749. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
GNMT (NP_061833, 20-55)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego GNMT.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)