Kluczowe dokumenty
SAB1300146
Sigma-Aldrich
Anti-UBA2 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HRIHFB2115, Anti-SUMO-1 activating enzyme subunit 2, Anti-Ubiquitin-like 2 activating enzyme E1B, Anthracycline-associated resistance ARX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBA2(10054)
Opis ogólny
Ubikwityna jest kowalencyjnie przyłączana do białek docelowych przez multienzymatyczny system składający się z enzymów E1 (aktywujących ubikwitynę), E2 (sprzęgających ubikwitynę) i E3 (wiążących ubikwitynę). NEDD8, białko podobne do ubikwityny, jest sprzęgane z białkami w sposób analogiczny do ubikwitynylacji. białko wiążące białko prekursorowe beta-amyloidu-1 (APPBP1) może wiązać się z NEDD8 w lizatach retikulocytów królika. Jednakże, ponieważ APPBP1 wykazuje podobieństwo tylko do N-końcowej domeny enzymu E1, musi oddziaływać z białkiem wykazującym podobieństwo do C-końcowego regionu E1. Przeszukując bazy danych sekwencji, cDNA kodujące UBA3 zostało zidentyfikowane jako ludzki homolog drożdżowego Uba3. Przewidywane 442-aminokwasowe białko UBA3 wykazuje 43% identyczności sekwencji z Uba3 drożdży. In vitro UBA3 tworzy kompleks z APPBP1 i wiązanie tioestrowe z NEDD8. Kompleks APPBP1/UBA3 może funkcjonować jako enzym podobny do E1 do aktywacji NEDD8.
Immunogen
UBA2 (Q9UBT2, 1-30)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego UBA2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)