Kluczowe dokumenty
SAB1300135
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRDM10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PFM7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
48AT1224.90.46, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDM10(56980)
Opis ogólny
Białko PRDM10 jest czynnikiem transkrypcyjnym zawierającym palce cynkowe typu C2H2. Zawiera również pozytywną domenę regulatorową, którą znaleziono w kilku innych czynnikach transkrypcyjnych z palcem cynkowym, w tym tych zaangażowanych w różnicowanie komórek B i supresję nowotworów. Badania mysiego odpowiednika sugerują, że białko to może być zaangażowane w rozwój ośrodkowego układu nerwowego (OUN), a także w patogenezę choroby spichrzeniowej neuronów. Zaobserwowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
PRDM10 (Q9NQV6, N Terminal)
To przeciwciało zostało wyhodowane przy użyciu oczyszczonego rekombinowanego białka fuzyjnego GST kodującego N-końcową część ludzkiego PRDM10.
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)