Kluczowe dokumenty
SAB1300122
Sigma-Aldrich
Anti-PIP5K2B (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-1-phosphatidylinositol-4-phosphate kinase, Anti-PTDINS(4)P-5-kinase, Anti-Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase type II β isoform a, diphosphoinositide kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIP5K2B(8396)
Opis ogólny
PIP5K2B katalizuje fosforylację fosfatydyloinozytolo-4-fosforanu na piątym hydroksylu pierścienia myo-inozytolu, tworząc fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforan. Jest członkiem rodziny 5-kinaz fosfatydyloinozytolo-4-fosforanu. Sekwencja kodowanego białka nie wykazuje podobieństwa do innych kinaz, ale białko wykazuje aktywność kinazową. Dodatkowo, kodowane białko oddziałuje z receptorem p55 TNF.
Immunogen
PIP5K2B (NP_003550, 291-327)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego PIP5K2B.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)