Kluczowe dokumenty
SAB1300115
Sigma-Aldrich
Anti-PAK6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-P21-activated kinase 6, Anti-P21-activated protein kinase 6, Serine/threonine-protein kinase PAK 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAK6(56924)
Opis ogólny
Białko PAK6 wykazuje wysoki stopień podobieństwa sekwencyjnego z członkami rodziny kinaz aktywowanych p21 (PAK). Białka tej rodziny są kinazami białkowymi Ser/Thr związanymi z Rac/Cdc42, podobnymi do Ste20, charakteryzującymi się wysoce konserwatywną amino-końcową domeną interaktywnego wiązania Cdc42/Rac (CRIB) i karboksy-końcową domeną kinazy. Kinazy PAK są zaangażowane w regulację wielu procesów komórkowych, w tym rearanżacji cytoszkieletu, apoptozy i szlaku sygnałowego kinazy MAP. Stwierdzono, że PAK6 oddziałuje z receptorem androgenowym (AR), który jest czynnikiem transkrypcyjnym zależnym od hormonów steroidowych, ważnym dla męskiego różnicowania płciowego i rozwoju. Stwierdzono, że gen kinazy białkowej 6 aktywowanej p21 ulega wysokiej ekspresji w tkankach jąder i prostaty, a kodowane białko ulega kotranslokacji do jądra z AR w odpowiedzi na androgen.
Immunogen
PAK6 (NP_064553, 121-156)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z aa 131-146 ludzkiego PAK6.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)