Kluczowe dokumenty
SAB1300099
Sigma-Aldrich
Anti-KIST (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIS, Anti-Kinase interacting with stathmin, Anti-Serine/threonine-protein kinase Kist, Anti-UHMK1, U2AF homology motif kinase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIST(127933)
Opis ogólny
KIST, członek rodziny kinaz białkowych Ser/Thr, jest kinazą pirogronianową, która katalizuje tworzenie fosfoenolopirogronianu z pirogronianu i ATP. Rola głównie jądrowego białka KIST w pośredniczeniu w metabolizmie komórkowym została postulowana na podstawie interakcji zidentyfikowanej z hormonem tarczycy. KIST ulega szerokiej ekspresji, z największą obfitością w mięśniach szkieletowych, nerkach, łożysku i leukocytach krwi obwodowej. Po stymulacji surowicą, KIST fosforyluje CDKN1B/p27Kip1, regulując w ten sposób subkomórkową lokalizację CDKN1B i progresję cyklu komórkowego w fazie G1. Zaproponowano, że KIST, który zawiera jedną domenę motywu rozpoznawania RNA, uczestniczy w transporcie i przetwarzaniu RNA. KIST wiąże się z białkiem Opa, bakteryjnym białkiem błony zewnętrznej zaangażowanym w przyleganie gonokoków do ludzkich komórek i ich inwazję.
Immunogen
KIST (NP_787062, 270-305)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego KIST.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)