Kluczowe dokumenty
SAB1300070
Sigma-Aldrich
Anti-RAD23B (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-UV excision repair protein RAD23 homolog B, HHR23B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD23B(5887)
Opis ogólny
RAD23B jest jednym z dwóch ludzkich homologów Saccharomyces cerevisiae Rad23, białka zaangażowanego w naprawę wycięcia nukleotydów (NER). Stwierdzono, że białko to jest składnikiem kompleksu białkowego, który specyficznie uzupełnia defekt NER ekstraktów komórkowych xeroderma pigmentosum grupy C (XP-c) in vitro. Wykazano również, że białko to oddziałuje z glikozylazą 3-metyloadeniny-DNA (MPG) i zwiększa jej aktywność w zakresie wycinania nukleotydów, co sugeruje jego rolę w rozpoznawaniu uszkodzeń DNA w naprawie przez wycinanie zasad. Białko to zawiera N-końcową domenę podobną do ubikwityny, o której donoszono, że oddziałuje z proteasomem 26S, a zatem białko to może być zaangażowane w szlak proteolityczny za pośrednictwem ubikwityny w komórkach.
Immunogen
RAD23B (12-47)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego RAD23B.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)