Kluczowe dokumenty
SAB1300061
Sigma-Aldrich
Anti-Hippocalcin (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BDR2, Anti-Calcium-binding protein BDR-2, Anti-HPCA, Anti-Neuron specific calcium-binding protein hippocalcin, Anti-P23K
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HPCA(3208)
Opis ogólny
Hipokalcyna jest członkiem rodziny białek wiążących wapń specyficznych dla neuronów, występujących w siatkówce i mózgu. Białko to jest związane z błoną plazmatyczną. Wykazuje podobieństwo do białek zlokalizowanych w komórkach fotoreceptorów, które regulują transdukcję fotosygnałów w sposób wrażliwy na wapń. Białko to wykazuje aktywność odzyskiwania i zależne od wapnia hamowanie kinazy rodopsyny. Jest identyczne z białkami hipokalcyny szczura i myszy i uważa się, że odgrywa ważną rolę w neuronach ośrodkowego układu nerwowego u wielu gatunków.
Immunogen
HIPPOCALCIN (7-42)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiej hipokalcyny.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)