Kluczowe dokumenty
SAB1300018
Sigma-Aldrich
Anti-SNK (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PLK-2, Anti-Polo-like kinase 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase PLK2, Anti-Serum-inducible kinase, Serine/threonine-protein kinase SNK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNK(10769)
Opis ogólny
Plk (kinazy polopodobne) kodują kinazy serynowo-treoninowe, które są blisko spokrewnione z polo i CDC5, genami wymaganymi do przejścia przez mitozę odpowiednio u Drosophila i Saccharomyces. Kinazy polopodobne, które obejmują Plk, Snk (dla kinazy indukowanej surowicą, oznaczanej również jako Plk2) i Fnk (dla kinazy indukowanej FGF, oznaczanej również jako Plk3 lub PRK), odgrywają rolę w proliferacji komórek. Białko Plk gromadzi się w komórce podczas faz S i G2 cyklu komórkowego, a zarówno zawartość białka, jak i aktywność katalityczna osiągają szczyt na początku mitozy, po czym następuje gwałtowna redukcja po mitozie. Snk i Fnk są genami natychmiastowej odpowiedzi, które po raz pierwszy ulegają ekspresji w fazie G1. SNK może odgrywać rolę w podziale co najmniej niektórych typów komórek, takich jak fibroblasty, i może funkcjonować w embriogenezie, gojeniu się ran lub nowotworach SNK mRNA jest szybko indukowany w ludzkich fibroblastach płuc po ponownym wprowadzeniu surowicy po 36 godzinach pozbawienia surowicy.
Immunogen
SNK (NP_006613, 380-416)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego SNK.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)