Kluczowe dokumenty
SAB1300008
Sigma-Aldrich
Anti-Hrk BH3 Domain antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Activator of apoptosis harakiri, Anti-BCL2-interacting protein, Anti-Neuronal death protein DP5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRK(8739)
Opis ogólny
Aktywator apoptozy Hrk reguluje apoptozę poprzez interakcję z białkami represorowymi śmierci Bcl-2 i Bcl-X(L). Białko HRK nie ma znaczącej homologii do innych członków rodziny BCL2, z wyjątkiem 8-aminokwasowego regionu, który był podobny do motywu BCL2 homology domain-3 (BH3) BIK. HRK oddziałuje z BCL2 i BCLXL poprzez domenę BH3, ale nie z białkami BAX, BAK lub BCLXS związanymi z BCL2. HRK lokalizuje się na błonach organelli wewnątrzkomórkowych w sposób podobny do tego, który wcześniej opisano dla BCL2 i BCLXL.
Immunogen
HRK (NP_003797, 20-60)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z aa 30-50 ludzkiego Hrk.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)