Merck
SAB1300002
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUV39H1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KMT1A, Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1,
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
42AT239.96.72, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUV39H1(6839)
Opis ogólny
Podobnie jak acetylacja i fosforylacja, metylacja histonów na N-końcowym ogonie odgrywa ważną rolę w regulacji dynamiki chromatyny i aktywności genów. Metylacja histonów zachodzi na resztach argininy i lizyny i jest katalizowana przez dwie rodziny białek, rodzinę metylotransferaz argininowych i rodzinę metylotransferaz zawierających domenę SET. W rodzinie metylotransferaz argininowych zidentyfikowano pięciu członków. Około 27 jest zgrupowanych w rodzinie domen SET, a kolejne 17 tworzy rodzinę domen PR, która jest spokrewniona z rodziną domen SET. Gen palca cynkowego oddziałujący z białkiem retinoblastoma RIZ1 jest genem supresorowym nowotworu i członkiem FOUNDING rodziny domen PR. Inaktywacja RIZ1 jest powszechnie spotykana w wielu typach nowotworów u ludzi i występuje poprzez utratę ekspresji mRNA, mutację przesunięcia ramki, delecję chromosomalną i mutację missense. RIZ1 jest również genem podatności na nowotwory u myszy. Wykazano, że utrata mRNA RIZ1 w ludzkich nowotworach wiąże się z metylacją DNA jego promotorowej wyspy CpG. Metylacja promotora RIZ1 silnie korelowała z utratą lub zmniejszoną ekspresją mRNA RIZ1 w liniach komórkowych raka piersi, wątroby, okrężnicy i płuc, a także w tkankach raka wątroby.
Immunogen
SUV39H1 (XM_047059, N Terminal)
To przeciwciało zostało podniesione przy użyciu oczyszczonego rekombinowanego białka fuzyjnego GST kodującego N-końcowy ludzki SUV39H1.
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)