Kluczowe dokumenty
SAB1105762
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2B3 (426-440) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-EIF-2B, Anti-EIF2Bγ, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3 γ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:2,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2B3(8891)
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 426-440 ludzkiego EIF2B3
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)