Merck
SAB1100321
Sigma-Aldrich
Anti-RNF4 (11-25) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RES4-26, Anti-Ring finger protein 4, Anti-SNURF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF4(6047)
Specyficzność
Anty-RNF4 (11-25) specyficznie rozpoznaje ludzkiRNF4 (nie testowano z innymi gatunkami).
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 11-25 of human RNF4
Zastosowanie
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF-tested antibodies. Each antibody is tested by immunofluorescence against HUVEC cells using the Yale HTCB IF protocol. To learn more about us and Yale Center for High Throughput Cell Biology partnership, visit sigma.com/htcb-if.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonella Di Costanzo et al.
Oncogene, 37(19), 2559-2572 (2018-02-23)
Polycomb group (PcG) proteins regulate transcription, playing a key role in stemness and differentiation. Deregulation of PcG members is known to be involved in cancer pathogenesis. Emerging evidence suggests that CBX2, a member of the PcG protein family, is overexpressed
Gayatree Mohapatra et al.
Journal of cell science, 132(1) (2018-12-05)
Salmonella Typhimurium is an intracellular pathogen that causes gastroenteritis in humans. Aided by a battery of effector proteins, S. Typhimurium resides intracellularly in a specialized vesicle, called the Salmonella-containing vacuole (SCV) that utilizes the host endocytic vesicular transport pathway (VTP).