Key Documents
S9757
Sulfabenzamide
Synonim(y):
N-(4-Aminobenzenesulfonyl)benzamide, N-Sulfanilylbenzamide
About This Item
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O3S/c14-11-6-8-12(9-7-11)19(17,18)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
Klucz InChI
PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3