Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 234,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
234,00 zł
type
Type H-3
Quality Segment
form
aqueous solution
specific activity
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- to convert isoflavone conjugates to their aglycone forms in urine and soymilk samples for high performance liquid chromatography (HPLC) detection
- as a component in the protoplasting solution
- for the generation of aromatic and phenolic compounds from the plasma and urine samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- to hydrolyze glucuronide and sulfate conjugated metabolites in fecal samples
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL | description Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL | description Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL | description Native β-glucuronidase from Helix pomatia. Useful for hydrolyzing urinary steroid conjugates prior to steriod assays. Note: 1 MU = 1,000,000 units. |
| specific activity ≥90,000 units/mL | specific activity ≥100,000 units/mL | specific activity ≥85,000 units/mL | specific activity - |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| secondary activity ≤1,000 units/mL sulfatase | secondary activity ≤7,500 units/mL sulfatase | secondary activity ≤7,500 units/mL sulfatase | secondary activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from Helix pomatia
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?