Merck
S9444
Sigma-Aldrich
Anti-α/β-SNAP, C-terminus (195-214) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-α/β-Synaptosomal Associated Protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa (doublet)
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using cytosolic fraction S1 of rat and mouse brain.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Rozpuszczalne białko przyłączania czynnika α wrażliwego na N-etylomaleimid (αSNAP) i rozpuszczalne białko przyłączania czynnika β wrażliwego na N-etylomaleimid (βSNAP) są głównymi składnikami maszynerii egzocytozy. α-SNAP wykazuje 80% homologii do β-SNAP. α-SNAP ulega ekspresji we wszystkich tkankach ssaków. β-SNAP ulega ekspresji tylko w mózgu. Gen α-SNAP znajduje się na ludzkim chromosomie 19q13.32. Gen ten zawiera 11 eksonów i 10 intronów. U myszy αSNAP ulega ekspresji na wysokim poziomie w śledzionie, mózgu i jądrach.
Specyficzność
Anty-α/β-SNAP (KE-20) rozpoznaje α/β-SNAP.
Immunogen
syntetyczny peptyd kodujący aminokwasy 195-214 zlokalizowane w pobliżu C-końca mysiego β-SNAP, skoniugowany z KLH. Sekwencja jest identyczna w ludzkim i bydlęcym β-SNAP i wysoce konserwatywna (~ 80% identyczności sekwencji) w ludzkim, mysim, szczurzym i bydlęcym α-SNAP.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-α/β-SNAP, C-terminus (195-214) wytwarzane u królików może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Rozpuszczalne białko przyłączające czynnik α wrażliwy na N-etylomaleimid (αSNAP), kluczowy regulator fuzji pęcherzyków, może modulować adhezję komórka-komórka, przeżycie komórek, połączenia nabłonkowe i wejście wapnia do magazynu. Odgrywa również kluczową rolę w hamowaniu apoptozy komórek i autofagii. Brak tego białka może stymulować niekonwencjonalną autofagię niezależną od bekliny-1. Nadekspresję αSNAP obserwuje się u pacjentów z chorobą Huntingtona. Wiadomo, że α- i βSNAP kontrolują przemieszczanie się i internalizację receptora kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego (AMPA). αSNAP wiążąc się z kompleksem rozpuszczalnego białka wiążącego NSF (SNARE), rekrutuje czynnik wrażliwy na N-etylomaleimid (NSF), tworząc kompleks 20S. Hydroliza ATP przez aktywność ATPazy NSF indukuje demontaż kompleksu 20S, ułatwiając w ten sposób fuzję pęcherzyków z błoną i egzocytozę.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w podwielokrotnościach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie zaleca się przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
NAPA (N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha)
Naydenov NG and Ivanov AI
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2014)
Nayden G Naydenov et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(24), 4613-4625 (2012-11-29)
Autophagy is a catabolic process that sequesters intracellular proteins and organelles within membrane vesicles called autophagosomes with their subsequent delivery to lyzosomes for degradation. This process involves multiple fusions of autophagosomal membranes with different vesicular compartments; however, the role of
Andrea Burgalossi et al.
Neuron, 68(3), 473-487 (2010-11-03)
Neurotransmitter release proceeds by Ca(2+)-triggered, SNARE-complex-dependent synaptic vesicle fusion. After fusion, the ATPase NSF and its cofactors α- and βSNAP disassemble SNARE complexes, thereby recycling individual SNAREs for subsequent fusion reactions. We examined the effects of genetic perturbation of α-
Nayden G Naydenov et al.
PloS one, 7(4), e34320-e34320 (2012-04-10)
Tight junctions (TJs) and adherens junctions (AJs) are key determinants of the structure and permeability of epithelial barriers. Although exocytic delivery to the cell surface is crucial for junctional assembly, little is known about the mechanisms controlling TJ and AJ
R J Barnard et al.
The Journal of cell biology, 139(4), 875-883 (1997-12-31)
N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein (NSF) and alpha-SNAP play key roles in vesicular traffic through the secretory pathway. In this study, NH2- and COOH-terminal truncation mutants of alpha-SNAP were assayed for ability to bind NSF and stimulate its ATPase activity. Deletion of